2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol ≥98.5% (par GC), LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 1H,1H-Pentafluoro-1-propanol, PFPOH (pentafluoropropanol), 1H,1H-Pentafluoropropanol-1, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropanol
79879-10ML 79879-10X1ML
79879-10MLEA 159 EUR InStock
79879-10ML 79879-10X1ML
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol ≥98.5% (par GC), LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol
Formule: C₃H₃F₅O
MW: 150,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004673
Numéro CAS: 422-05-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e84b0588b7f0d36881c58108aba50aac351968e1&vid=e84b0588b7f0d36881c58108aba50aac351968e1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité