Amberlite® IRA743 base libre résine échangeuse d'ions, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
216445-1KG 216445-250G
216445-1KGEA 394 EUR InStock
216445-1KG 216445-250G
Amberlite® IRA743 base libre résine échangeuse d'ions, Supelco®
Amberlite® IRA743
Amberlite® IRA743 free base is of styrenic, macroreticular form. Weakly basic resin with N-methylglucaomine functionality which is useful in boron-specific applications.
Borate-specific chelating resin for the removal of borate, boric acid, other boron species from water; highly selective so that salts, including bases, do not interfere significantly.
Numéro MDL: MFCD00132701
Numéro CAS: 63181-98-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité