Calcium ionophore I ≥99.0%, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: ETH 1001, (−)-(R,R)-N,N′-Bis-[11-(ethoxycarbonyl)undecyl]-N,N′,4,5-tetramethyl-3,6-dioxaoctane-diamide, Diethyl N,N′-[(4R,5R)-4,5-dimethyl-1,8-dioxo-3,6-dioxaoctamethylene]bis(12-methylaminododecanoate)
M-Clarity™ quality level = MQ100
21192-250MG-F 21192-50MG-F
21192-250MG-FEA 2030 EUR InStock
21192-250MG-F 21192-50MG-F
Calcium ionophore I ≥99.0%, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Calcium ionophore I
Used as ionophore in membrane electrodes for the determination of Ca2+-activities.
Calcium ionophore I (ETH 1001) was used in an experimental study, conducted to determine the intracellular and extracellular changes of calcium ions in hypoxia and ischemia in rat brain.
Useful for transport studies in biological membranes.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: C₃₈H₇₂N₂O₈
MW: 684,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042943
Numéro CAS: 58801-34-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d23cbd64b90e5cce48628d19509ed72912ca345&vid=bfa34e919e15d87db4d78e7b5b3e3ed6cf59f815&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité