Zirconyle nitrate hydraté 99.5% contains up to 4% Hf
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Zirconium(IV) oxynitrate hydrate, Zirconium(IV) dinitrate oxide hydrate, Zirconium dinitrate oxide hydrate
222631000 222635000
ACRO222631000EA 81 EUR InStock
ACRO222631000 ACRO222635000
Zirconyle nitrate hydraté 99.5% contains up to 4% Hf
Zirconyle nitrate hydraté
Formule: N₂O₇Zr·H₂O
MW: 249,25 g/mol
Densité: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149896
Numéro CAS: 14985-18-3
EINECS: 237-529-3
ONU: 3085
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder and/or chunks
Degree of hydration 6 to 7
Gravimetry 34.9 to 37.0 % (ZrO2) (calculated on the actual degree of hydration)
Hafnium (Hf) ≤4 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité