Amyl acetoacetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acetoacetic Acid Pentyl Ester, Acetoacetic Acid Amyl Ester, Pentyl Acetoacetate
A0811-25ML A0811-500ML
TCIAA0811-25MLEA 30.8 EUR InStock
TCIAA0811-25ML TCIAA0811-500ML
Amyl acetoacetate ≥98.0% (par GC)
Amyl acetoacetate
Formule: C₉H₁₆O₃
MW: 172,22 g/mol
Point d'ébullition: 222°C
Numéro MDL: MFCD00059433
Numéro CAS: 6624-84-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité