O-Acetylricinoleic acid methyl ester ≥80.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl (Z)-12-Acetoxy-9-octadecenoate, O-Acetylricinoleic acid methyll ester, Methyl O-Acetylricinoleate, Methyl acetylricinoleate
A0879-25ML A0879-500ML
TCIAA0879-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0879-25ML TCIAA0879-500ML
O-Acetylricinoleic acid methyl ester ≥80.0% (par GC)
O-Acetylricinoleic acid methyl ester
Formule: C₂₁H₃₈O₄
Point d'ébullition: 260°C
Point d'éclair: 198°C
Numéro MDL: MFCD00026204
Numéro CAS: 140-03-4
EINECS: 205-392-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité