Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (1E)-N-(6-hydroxy-9H-purin-2-yl)éthanimidique ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Acetylguanine

A1248-1G A1248-5G
TCIAA1248-1GEA 163 EUR InStock
TCIAA1248-1G TCIAA1248-5G
Acide (1E)-N-(6-hydroxy-9H-purin-2-yl)éthanimidique ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Acetamido-6-hydroxypurine


Formule: C₇H₇N₅O₂
MW: 193,17 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00078201
Numéro CAS: 19962-37-9
EINECS: 243-443-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 10.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité