4-Amino-1H-imidazole-5-carbonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4(5)-Amino-5(4)-cyanoimidazole
A1282-10G A1282-25G
TCIAA1282-10GEA 315 EUR InStock
TCIAA1282-10G TCIAA1282-25G
4-Amino-1H-imidazole-5-carbonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amino-1H-imidazole-5-carbonitrile
Formule: C₄H₄N₄
MW: 108,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00129663
Numéro CAS: 5098-11-3
EINECS: 225-816-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0e43ecf8c2719c9378ac3bbbfb0e64c99edce0e&vid=ae1f52a34fa0d823bb1ea853a06c1f5a4c431547&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité