N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,5-diaminopentane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Boc-1,5-diaminopentane, tert-Butyl N-(5-Aminopentyl)carbamate, tert-Butyl (5-aminopentyl)carbamate, N-(5-Aminoamyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,5-pentanediamine, N-(5-Aminopentyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, NH2-C5-NH-Boc, N-Boc-1,5-pentanediamine
A1374-1G A1374-5G
TCIAA1374-1GEA 83.6 EUR InStock
TCIAA1374-1G TCIAA1374-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,5-diaminopentane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,5-diaminopentane
Formule: C₁₀H₂₂N₂O₂
MW: 202,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00210020
Numéro CAS: 51644-96-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité