Allyl benzyl ether ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Allyl Benzyl Ether, ((Allyloxy)methyl)benzene
A1427-100ML A1427-25ML
TCIAA1427-100MLEA 269 EUR InStock
TCIAA1427-100ML TCIAA1427-25ML
Allyl benzyl ether ≥99.0% (par GC)
Allyl benzyl ether
Formule: C₁₀H₁₂O
MW: 148,21 g/mol
Point d'ébullition: 205°C
Point d'éclair: 76°C
Numéro MDL: MFCD00078288
Numéro CAS: 14593-43-2
EINECS: 238-638-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité