O-Allylhydroxylamine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: O-Allylhydroxylamine Hydrochloride
A1449-1G A1449-5G
TCIAA1449-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAA1449-1G TCIAA1449-5G
O-Allylhydroxylamine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
O-Allylhydroxylamine hydrochloride
Formule: C₃H₇NO
MW: 109,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012957
Numéro CAS: 38945-21-0
EINECS: 254-203-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité