Diethyl acetonylmalonate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Acetonylmalonic Acid Diethyl Ester, 2-Oxopropylmalonic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2-Oxopropylmalonate
A1503-1G A1503-5G
TCIAA1503-1GEA 55 EUR InStock
TCIAA1503-1G TCIAA1503-5G
Diethyl acetonylmalonate ≥95.0% (par GC)
Diethyl acetonylmalonate
Formule: C₁₀H₁₆O₅
MW: 216,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00177949
Numéro CAS: 23193-18-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité