1-Methyl-2-aminoterephthalate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Amino-4-methoxycarbonylbenzoic Acid, 3-Amino-4-carbomethoxybenzoic Acid, 2-Aminoterephthalic Acid 1-Methyl Ester
A1507-25G A1507-5G
TCIAA1507-25GEA 145 EUR InStock
TCIAA1507-25G TCIAA1507-5G
1-Methyl-2-aminoterephthalate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Methyl-2-aminoterephthalate
Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00189374
Numéro CAS: 60728-41-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 216.0 to 221.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité