1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(4-(4-Hydroxyphenyl)piperazin-1-yl)ethanone, 4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)phenol
A1845-25G A1845-250G
TCIAA1845-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAA1845-25G TCIAA1845-250G
1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Formule: C₁₂H₁₆N₂O₂
MW: 220,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00044905
Numéro CAS: 67914-60-7
EINECS: 267-744-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité