2-(Phénylsulfanyl)aniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Aminodiphenyl Sulphide, 2-(Phenylthio)aniline
A1856-25G A1856-500G A1856-100G
TCIAA1856-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAA1856-25G TCIAA1856-500G TCIAA1856-100G
2-(Phénylsulfanyl)aniline ≥98.0% (par GC)
2-(Phénylsulfanyl)aniline
Formule: C₁₂H₁₁NS
MW: 201,29 g/mol
Point d'ébullition: 258°C
Numéro MDL: MFCD00190139
Numéro CAS: 1134-94-7
EINECS: 413-030-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité