6-Acrylamidohexanoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Acrylamidohexanoic Acid
A1896-1G A1896-25G A1896-5G
TCIAA1896-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAA1896-1G TCIAA1896-25G TCIAA1896-5G
6-Acrylamidohexanoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
6-Acrylamidohexanoic acid
Formule: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD06804452
Numéro CAS: 20766-85-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité