6-Amino-2,4-dichloro-3-ethylphenol hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2001-25G A2001-5G
TCIAA2001-25GEA 152 EUR InStock
TCIAA2001-25G TCIAA2001-5G
6-Amino-2,4-dichloro-3-ethylphenol hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Amino-2,4-dichloro-3-ethylphenol hydrochloride
Formule: C₈H₉Cl₂NO
MW: 242,52 g/mol
Numéro CAS: 101819-99-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité