4-Amino-N-(tert-butoxycarbonyl)-D-phenylalanine ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Amino-N-Boc-D-phenylalanine, Boc-D-Phe(4-NH₂)-OH, Boc-D-Phe(4-NH2)-OH
A2130-1G A2130-5G
TCIAA2130-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAA2130-1G TCIAA2130-5G
4-Amino-N-(tert-butoxycarbonyl)-D-phenylalanine ≥97.0% (par HPLC)
4-Amino-N-(tert-butoxycarbonyl)-D-phenylalanine
Formule: C₁₄H₂₀N₂O₄
MW: 280,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236818
Numéro CAS: 164332-89-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -23.0 to -27.0 deg (C=1, methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité