N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
A2160-1G A2160-5G
TCIAA2160-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAA2160-1G TCIAA2160-5G
N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate ≥98.0% (par HPLC)
N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate
Formule: C₈H₁₅NO₆·H₂O
MW: 239,24 g/mol (221,22 anhy)
Point de fusion: 125°C
Numéro MDL: MFCD00136044
Numéro CAS: 3615-17-6
EINECS: 222-790-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Water 6.0 to 9.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité