Azelastine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(4-Chlorobenzyl)-2-(1-methylazepan-4-yl)phthalazin-1(2H)-one hydrochloride, Azelastine HCl, 4-(4-Chlorobenzyl)-2-(1-methylazepan-4-yl)-1-phthalazinone Hydrochloride
A2340-1G A2340-100MG
TCIAA2340-1GEA 184 EUR InStock
TCIAA2340-1G TCIAA2340-100MG
Azelastine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Azelastine hydrochloride
Formule: C₂₂H₂₄ClN₃O
MW: 418,36 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00242783
Numéro CAS: 79307-93-0
Merck Index: 14,00906
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 224.0 to 228.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité