11-Azido-3,6,9-trioxaundecan-1-amine ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane, Amino-PEG3-Azide, 11-Amino-3,6,9-trioxaundecanyl Azide, Azido-PEG3-Amine
A2363-1G A2363-5G A2363-200MG
TCIAA2363-1GEA 324 EUR InStock
TCIAA2363-1G TCIAA2363-5G TCIAA2363-200MG
11-Azido-3,6,9-trioxaundecan-1-amine ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
11-Azido-3,6,9-trioxaundecan-1-amine
Formule: C₈H₁₈N₄O₃
MW: 218,26 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00269874
Numéro CAS: 134179-38-7
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité