O-Acetyl-N-methylhydroxylamine hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
A2365-1G A2365-5G
TCIAA2365-1GEA 104 EUR InStock
TCIAA2365-1G TCIAA2365-5G
O-Acetyl-N-methylhydroxylamine hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
O-Acetyl-N-methylhydroxylamine hydrochloride
Formule: C₃H₇NO₂
Point de fusion: 111°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 19689-95-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité