Alendronate sodium trihydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (4-Amino-1-hydroxy-1-phosphonobutyl)phosphonic Acid Monosodium Salt, Sodium hydrogen (4-amino-1-hydroxy-1-phosphonobutyl)phosphonate trihydrate, Alendronic Acid Monosodium Salt, Alendronate sodium hydrate, Monosodium (4-Amino-1-hydroxy-1-phosphonobutyl)phosphonate
A2456-25G A2456-5G
TCIAA2456-25GEA 186 EUR InStock
TCIAA2456-25G TCIAA2456-5G
Alendronate sodium trihydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Alendronate sodium trihydrate
Formule: C₄H₁₂NaNO₇P₂·3H₂O
MW: 325,12 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01748233
Numéro CAS: 121268-17-5
Merck Index: 14,00229
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Drying loss 16.1 to 17.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité