Acarbose ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Prandase, Acarbose Hydrate, 4",6"-Dideoxy-4"-([1S]-[1,4,6/5]-4,5,6-trihydroxy-3-hydroxymethyl-2-yclohexenylamino)-maltotriose, Precose, (2R,3R,4R,5R)-4-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4-Dihydroxy-6-methyl-5-(((1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-en-1-yl)amino)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2,3,5,6-tetrahydroxyhexanal, Glucobay
A2485-1G A2485-5G
TCIAA2485-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAA2485-1G TCIAA2485-5G
Acarbose ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Acarbose
Formule: C₂₅H₄₃NO₁₈
MW: 645,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00869592
Numéro CAS: 56180-94-0
EINECS: 260-030-7
Merck Index: 14,00018
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +173 to +183 deg (C=1、H2O) (calcd.on anh.substance)
Water max. 5.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité