4-Acetamido-N-(2-aminophenyl)benzamide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Tacedinaline, Acetyldinaline
A2501-10MG A2501-50MG
TCIAA2501-10MGEA 46.2 EUR InStock
TCIAA2501-10MG TCIAA2501-50MG
4-Acetamido-N-(2-aminophenyl)benzamide ≥98.0% (par HPLC)
4-Acetamido-N-(2-aminophenyl)benzamide
Formule: C₁₅H₁₅N₃O₂
MW: 269,30 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00866266
Numéro CAS: 112522-64-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 15.0 to 16.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité