(Acetylthio)acetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Acetylthio)acetic acid
A2621-5G A2621-25G
TCIAA2621-5GEA 103 EUR InStock
TCIAA2621-5G TCIAA2621-25G
(Acetylthio)acetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(Acetylthio)acetic acid
Formule: C₄H₆O₃S
MW: 134,15 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Numéro MDL: MFCD00021763
Numéro CAS: 1190-93-8
EINECS: 214-725-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité