3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(3-Aminophenyl)-4-methylpiperazine, 3-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline
A2714-1G A2714-5G
TCIAA2714-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAA2714-1G TCIAA2714-5G
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline
Formule: C₁₁H₁₇N₃
MW: 191,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD08435857
Numéro CAS: 148546-99-0
ONU: 3263
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité