6-Acetyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Acetyl-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
A2755-5G A2755-25G
TCIAA2755-5GEA 35.2 EUR InStock
TCIAA2755-5G TCIAA2755-25G
6-Acetyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one ≥98.0% (par HPLC, azote total)
6-Acetyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formule: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD01321313
Numéro CAS: 26518-71-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité