Acrivastine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (E)-3-(6-((E)-3-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(p-tolyl)prop-1-en-1-yl)pyridin-2-yl)acrylic acid
A2764-20MG A2764-100MG
TCIAA2764-20MGEA 78.1 EUR InStock
TCIAA2764-20MG TCIAA2764-100MG
Acrivastine ≥98.0% (par HPLC)
Acrivastine
Formule: C₂₂H₂₄N₂O₂
MW: 348,45 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00869830
Numéro CAS: 87848-99-5
Merck Index: 14,00127
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 7.50 to 8.50 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité