4-Amino-2-methoxybenzonitrile ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2785-1G A2785-5G
TCIAA2785-1GEA 90.2 EUR InStock
TCIAA2785-1G TCIAA2785-5G
4-Amino-2-methoxybenzonitrile ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amino-2-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₈N₂O
MW: 148,1619 g/mol
Numéro MDL: MFCD09027303
Numéro CAS: 7251-09-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité