1-(Azidomethyl)pyrene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
A2791-200MG A2791-1G
TCIAA2791-200MGEA 123 EUR InStock
TCIAA2791-200MG TCIAA2791-1G
1-(Azidomethyl)pyrene ≥98.0% (par HPLC)
1-(Azidomethyl)pyrene
Formule: C₁₇H₁₁N₃
MW: 257,30 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1006061-57-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 15.50 to 17.00 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité