7-Amino-2-benzoxazolinone ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 7-Amino-2-hydroxybenzoxazole, 7-Amino-2-benzoxazolone, 7-Aminobenzo[d]oxazol-2(3H)-one
A2806-250MG A2806-1G
TCIAA2806-250MGEA 84.7 EUR InStock
TCIAA2806-250MG TCIAA2806-1G
7-Amino-2-benzoxazolinone ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
7-Amino-2-benzoxazolinone
Formule: C₇H₆N₂O₂
MW: 150,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD09753616
Numéro CAS: 81282-60-2
EINECS: 462-910-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité