Abiraterone ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: CB 7598, CB-7598, CYP17 inhibitor, CB7598 (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-pyridin-3-yl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
A2868-20MG A2868-200MG
TCIAA2868-20MGEA 20.9 EUR InStock
TCIAA2868-20MG TCIAA2868-200MG
Abiraterone ≥98.0% (par HPLC)
Abiraterone
Formule: C₂₄H₃₁NO
MW: 349,51 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00924100
Numéro CAS: 154229-19-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 226.0 to 230.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité