Altrenogest ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Allyltrenbolone, 17-alpha-Allyl-17-beta-hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one
A2892-200MG A2892-1G
TCIAA2892-200MGEA 34.1 EUR InStock
TCIAA2892-200MG TCIAA2892-1G
Altrenogest ≥98.0% (par HPLC)
Altrenogest
Formule: C₂₁H₂₆O₂
MW: 310,44 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00867855
Numéro CAS: 850-52-2
EINECS: 212-703-1
Merck Index: 14,00319
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -72.0 to -77.0 deg (C=0.5, EtOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité