9-Aminoacridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9-AA
A2905-1G A2905-5G
TCIAA2905-1GEA 44 EUR InStock
TCIAA2905-1G TCIAA2905-5G
9-Aminoacridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
9-Aminoacridine
Formule: C₁₃H₁₀N₂
MW: 194,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037839
Numéro CAS: 90-45-9
EINECS: 201-995-6
Merck Index: 14,00407
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 236.0 to 240.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité