2-Acetoxypropionyl chloride ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Chloro-1-oxopropan-2-yl acetate, O-Acetyllactoyl chloride
A2932-1G A2932-5G
TCIAA2932-1GEA 123 EUR InStock
TCIAA2932-1G TCIAA2932-5G
2-Acetoxypropionyl chloride ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-Acetoxypropionyl chloride
Formule: C₅H₇ClO₃
MW: 150,56 g/mol
Point d'ébullition: 58°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18969061
Numéro CAS: 38939-83-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=969105fc7bd582b911f4fdbc88946b3b5cb3eef8&vid=969105fc7bd582b911f4fdbc88946b3b5cb3eef8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité