6-Bromo-2-chloropyridin-3-amine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Amino-6-bromo-2-chloropyridine
A2967-1G A2967-5G
TCIAA2967-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAA2967-1G TCIAA2967-5G
6-Bromo-2-chloropyridin-3-amine ≥98.0% (par GC)
6-Bromo-2-chloropyridin-3-amine
Formule: C₅H₄BrClN₂
MW: 207,4600 g/mol
Numéro MDL: MFCD04971930
Numéro CAS: 169833-70-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité