3-Acetamidocoumarin ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(2-Oxo-2H-chromen-3-yl)acetamide
A2972-200MG A2972-1G
TCIAA2972-200MGEA 24.2 EUR InStock
TCIAA2972-200MG TCIAA2972-1G
3-Acetamidocoumarin ≥98.0% (par GC)
3-Acetamidocoumarin
Formule: C₁₁H₉NO₃
MW: 203,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075556
Numéro CAS: 779-30-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12d2a007c9f413a40c37e42196efafb864387aa5&vid=12d2a007c9f413a40c37e42196efafb864387aa5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 206.0 to 210.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité