3-Amino-2-methoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-3-amine, 3-Amino-2-methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-Methoxy-3-aminopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-(5-Amino-6-methoxy-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Amino-2-methoxypyridine-5-boronic acid Pinacol ester
A2993-200MG A2993-1G
TCIAA2993-200MGEA 62.7 EUR InStock
TCIAA2993-200MG TCIAA2993-1G
3-Amino-2-methoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Amino-2-methoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₉BN₂O₃
MW: 250,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD12923427
Numéro CAS: 893440-50-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité