Azido-PEG11-amine ≥93.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 35-Amino-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undecaoxapentatriacontanyl Azide, 35-Azido-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undecaoxapentatriacontan-1-amine, Amino-PEG11-Azide, 1-Amino-35-azido-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undecaoxapentatriacontane
A3007-250MG A3007-50MG
TCIAA3007-250MGEA 422 EUR InStock
TCIAA3007-250MG TCIAA3007-50MG
Azido-PEG11-amine ≥93.0% (par HPLC)
Azido-PEG11-Amine
Formule: C₂₄H₅₀N₄O₁₁
MW: 570,68 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1800414-71-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 9.00 to 10.50 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité