Alagebrium chloride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,5-Dimethyl-3-(2-oxo-2-phenylethyl)thiazolium chloride
A3166-200MG A3166-1G
TCIAA3166-200MGEA 41.8 EUR InStock
TCIAA3166-200MG TCIAA3166-1G
Alagebrium chloride ≥98.0% (par HPLC)
Alagebrium chloride
Formule: C₁₃H₁₄ClNOS
MW: 267,77 g/mol
Numéro MDL: MFCD09027398
Numéro CAS: 341028-37-3
Merck Index: 14,00203
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b15a3593d2ba22a6c1498a19fc4cddf291b269a1&vid=b15a3593d2ba22a6c1498a19fc4cddf291b269a1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité