Azetidin-3-ylmethanol hydrochloride ≥96.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Azetidinemethanol hydrochloride
A3231-1G A3231-5G
TCIAA3231-1GEA 103 EUR InStock
TCIAA3231-1G TCIAA3231-5G
Azetidin-3-ylmethanol hydrochloride ≥96.0% (par azote total et analyse par titration)
Azetidin-3-ylmethanol hydrochloride
Formule: C₄H₁₀ClNO
MW: 123,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD09743446
Numéro CAS: 928038-44-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité