4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran 1,1-dioxide hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (1,1-Dioxidotetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)amine Hydrochloride, 4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran 1,1-dioxide hydrochloride hydrochloride, (1,1-Dioxidotetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)amine hydrochloride
A3327-1G A3327-200MG
TCIAA3327-1GEA 99 EUR InStock
TCIAA3327-1G TCIAA3327-200MG
4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran 1,1-dioxide hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran 1,1-dioxide hydrochloride
Formule: C₅H₁₂ClNO₂S
MW: 185,6700 g/mol
Point de fusion: 289°C
Numéro MDL: MFCD11114559
Numéro CAS: 116529-31-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité