Benzoylurea ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzoylcarbamide
B0400-25G B0400-500G
TCIAB0400-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAB0400-25G TCIAB0400-500G
Benzoylurea ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Benzoylurea
Formule: C₈H₈N₂O₂
MW: 164,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025441
Numéro CAS: 614-22-2
EINECS: 210-372-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 208.0 to 220.0 deg-C
Solubility in N,N-DMF almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité