Diethyl benzylidenemalonate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Diethyl Benzalmalonate, Benzalmalonic Acid Diethyl Ester, Benzylidenemalonic Acid Diethyl Ester
B0420-25G B0420-5G
TCIAB0420-25GEA 37.4 EUR InStock
TCIAB0420-25G TCIAB0420-5G
Diethyl benzylidenemalonate ≥96.0% (par GC)
Diethyl benzylidenemalonate
Formule: C₁₄H₁₆O₄
MW: 248,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009149
Numéro CAS: 5292-53-5
EINECS: 226-137-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité