Berberine sulphate hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
B0451-25G B0451-5G
TCIAB0451-25GEA 126 EUR InStock
TCIAB0451-25G TCIAB0451-5G
Berberine sulphate hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Berberine sulphate hydrate
Formule: C₄₀H₃₆N₂O₁₂S
MW: 768,79 g/mol
Numéro MDL: MFCD00031743
Numéro CAS: 316-41-6
EINECS: 206-258-2
ONU: 1544
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01154
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2dca0daaeb0d51fb145cfd9b027a3feec5233e2&vid=7067122d576be63f01d7c4bc8dc0e5cb927a3758&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 9.5 to 16.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité