Borneol ≥70% (par GC) (contains ca. 20% Isoborneol)
Fournisseur: TCI
Attention
B0525-25G B0525-500G
TCIAB0525-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0525-25G TCIAB0525-500G
Borneol ≥70% (par GC) (contains ca. 20% Isoborneol)
Borneol
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066426
Numéro CAS: 507-70-0
EINECS: 208-080-0
ONU: 1312
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,01338
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 70.0 %
Melting point 198.0 to 208.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité