2-(tert-Butoxycarbonylthio)-4,6-dimethylpyrimidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique) agent BOC pour synthèse de peptides
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Boc-thio-4,6-dimethylpyrimidine, O-tert-Butyl S-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) carbonothioate
B1089-25G B1089-5G
TCIAB1089-25GEA 110 EUR InStock
TCIAB1089-25G TCIAB1089-5G
2-(tert-Butoxycarbonylthio)-4,6-dimethylpyrimidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique) agent BOC pour synthèse de peptides
2-(tert-Butoxycarbonylthio)-4,6-dimethylpyrimidine
Formule: C₁₁H₁₆N₂O₂S
MW: 240,32 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006080
Numéro CAS: 41840-28-2
EINECS: 255-562-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité