Batyl alcohol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Octadecyloxy-1,2-propanediol, Glycerol alpha-Monostearyl Ether, 3-(Octadecyloxy)propane-1,2-diol
B1202-25G B1202-500G
TCIAB1202-25GEA 55 EUR InStock
TCIAB1202-25G TCIAB1202-500G
Batyl alcohol ≥98.0% (par GC)
Batyl alcohol
Formule: C₂₁H₄₄O₃
MW: 344,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004720
Numéro CAS: 544-62-7
EINECS: 208-874-7
Merck Index: 14,01011
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a111526501299ed756f7245b15ef1f8408d85ddf&vid=a111526501299ed756f7245b15ef1f8408d85ddf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 73.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité