Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(dibenzylideneacetone)palladium(0)
B1374-1G B1374-5G
TCIAB1374-1GEA 128 EUR InStock
TCIAB1374-1G TCIAB1374-5G
Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Formule: C₃₄H₂₈O₂Pd
MW: 575 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051942
Numéro CAS: 32005-36-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Content (Palladium) 18.0 to 24.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité